3-Chloro-2,4-difluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2571-5G
APOSPC2571-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC2571-5G
3-Chloro-2,4-difluorobenzaldéhyde 97%
3-Chloro-2,4-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116001
Numéro CAS: 127675-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité