4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2605-5G
APOSPC2605-5GEA 62.6 EUR InStock
APOSPC2605-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃NO₂S
Point de fusion: 237…238 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068105
Numéro CAS: 144059-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité