2,3-Difluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2615M-1G
APOSPC2615M-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC2615M-1G
2,3-Difluorobenzamide 97%
2,3-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061137
Numéro CAS: 18355-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité