4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2627-5G
APOSPC2627-5GEA 495 EUR InStock
APOSPC2627-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
MW: 199,202 g/mol
Point de fusion: 128.9…130.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458081
Numéro CAS: 914636-47-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité