Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline trifluoromethanesulphonate, Pentafluoroanilinium Triflate, PFPAT, (Pentafluorophenyl)ammonium Trifluoromethanesulphonate
PC2657-1G
APOSPC2657-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC2657-1G
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate 95%
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₈NO₃S
MW: 333,15 g/mol
Point de fusion: 300…302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276416
Numéro CAS: 912823-79-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité