4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
PC2665-100G
APOSPC2665-100GEA 126 EUR InStock
APOSPC2665-100G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 238…239 °C
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143264
Numéro CAS: 105942-08-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité