2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-5-fluorobenzeneboronic acid
PC2666-1G
APOSPC2666-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC2666-1G
2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 98%
2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₄
MW: 269.077 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115639
Numéro CAS: 850568-43-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité