Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2669-1G
APOSPC2669-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2669-1G
Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique
Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique


Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115667
Numéro CAS: 279263-10-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité