Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Difluorobenzoylchloride
PC2722-25G
APOSPC2722-25GEA 137 EUR InStock
APOSPC2722-25G
Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle 97%
Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 189…190 °C
Densité: 1.423 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042499
Numéro CAS: 18355-73-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité