Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-3,5-difluorotoluène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-3,5-difluorotoluene

PC2746-25G
APOSPC2746-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC2746-25G
α-Bromo-3,5-difluorotoluène 98%
α-Bromo-3,5-difluorotoluène


Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C/5mmHg
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010304
Numéro CAS: 141776-91-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité