Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Difluoro-2-nitrophénol 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophénol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophénol


Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0897 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094187
Numéro CAS: 55346-97-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité