3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27944-1G
APOSPC27944-1GEA 1390 EUR InStock
APOSPC27944-1G
3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231890
Numéro CAS: 246022-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité