(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27947-1G
APOSPC27947-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27947-1G
(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formule: C₁₁H₇ClF₃N₃O
MW: 289,641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656719
Numéro CAS: 337919-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité