3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27953-1G
APOSPC27953-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27953-1G
3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₄F₃NO
MW: 233,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186944
Numéro CAS: 477847-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité