3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27963-1G
APOSPC27963-1GEA 1330 EUR InStock
APOSPC27963-1G
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, tech
3-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412708
Numéro CAS: 683221-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité