[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27970-1G
APOSPC27970-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27970-1G
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl acetate, tech
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl acetate
Formule: C₈H₈ClF₃N₂O₂
MW: 256,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141486
Numéro CAS: 303148-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité