N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27974-1G
APOSPC27974-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27974-1G
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide, tech
N'-[(1E)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]methoxycarbohydrazide
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
MW: 260,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792965
Numéro CAS: 303148-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité