(3E)-1,1,1-Trifluoro-4-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]pent-3-en-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27995-1G
APOSPC27995-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27995-1G
(3E)-1,1,1-Trifluoro-4-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]pent-3-en-2-one, tech
(3E)-1,1,1-Trifluoro-4-[(1-methylpiperidin-4-yl)amino]pent-3-en-2-one
Formule: C₁₁H₁₇F₃N₂O
MW: 250,261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064709
Numéro CAS: 939762-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité