(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27996-1G
APOSPC27996-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27996-1G
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one, tech
(1E,4E)-1-(Dimethylamino)-5-(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one
Formule: C₁₃H₁₄FNO
MW: 219,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172120
Numéro CAS: 320416-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité