6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC27997-1G
APOSPC27997-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27997-1G
6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol, tech
6-[(2-Fluorophenyl)methyl]pyridazin-3-ol
Formule: C₁₁H₉FN₂O
MW: 204,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202114
Numéro CAS: 200001-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité