4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28012-1G
APOSPC28012-1GEA 671 EUR InStock
APOSPC28012-1G
4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4-(4-Fluorophenyl)-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₂H₁₂FN₃
MW: 217,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571314
Numéro CAS: 7271-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité