4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28013-1G
APOSPC28013-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28013-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine, tech
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₃H₁₂F₃N₃
MW: 267,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102434
Numéro CAS: 477871-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité