4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28018-1G
APOSPC28018-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28018-1G
4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile, tech
4-(Chlorodifluoromethyl)-2-hydroxy-6-methylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅ClF₂N₂O
MW: 218,588 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03011806
Numéro CAS: 383147-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité