2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28023-1G
APOSPC28023-1GEA 437 EUR InStock
APOSPC28023-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride 95%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethan-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793842
Numéro CAS: 104774-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité