1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28024-1G
APOSPC28024-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28024-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4,5-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formule: C₁₁H₉ClF₃N₃O
MW: 291,657 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172554
Numéro CAS: 338769-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité