4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28041-1G
APOSPC28041-1GEA 1390 EUR InStock
APOSPC28041-1G
4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate, tech
4-Fluorophenyl (2E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Formule: C₁₁H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00201970
Numéro CAS: 338404-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité