Ethyl 1-(3-fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28063-1G
APOSPC28063-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28063-1G
Ethyl 1-(3-fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, tech
Ethyl 1-(3-fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FN₂O₂
MW: 262,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021394
Numéro CAS: 346441-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité