4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28080-1G
APOSPC28080-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28080-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₈F₃N₃
MW: 239,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407835
Numéro CAS: 866019-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité