(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
PC28088-1G
APOSPC28088-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28088-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193,217 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172154
Numéro CAS: 138716-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité