(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28090-1G
APOSPC28090-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28090-1G
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal, tech
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
Formule: C₁₂H₁₂F₃NO
MW: 243,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232111
Numéro CAS: 163563-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité