(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28091-1G
APOSPC28091-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28091-1G
(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
(3E)-3-{[(4-Fluorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile
Formule: C₁₀H₉FN₂O
MW: 192,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663730
Numéro CAS: 338960-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité