1,1,1-Trifluoro-3-[(1-phenylethyl)amino]propan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28098-1G
APOSPC28098-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28098-1G
1,1,1-Trifluoro-3-[(1-phenylethyl)amino]propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-[(1-phenylethyl)amino]propan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₄F₃NO
MW: 233,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02083024
Numéro CAS: 478050-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité