Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Difluoroéthylène 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1-Difluoroethene, Vinylidene fluoride

PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 464 EUR InStock
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroéthylène 99%
1,1-Difluoroéthylène


Formule: C₂H₂F₂
MW: 64,03 g/mol
Point d'ébullition: –83 °C
Point de fusion: –144 °C
Densité: 0.617 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <–60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000448
Numéro CAS: 75-38-7
ONU: 1959
ADR: 2.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité