1,1,1-Trifluoro-4-(phenylamino)butan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28103-1G
APOSPC28103-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28103-1G
1,1,1-Trifluoro-4-(phenylamino)butan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-4-(phenylamino)butan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₂F₃NO
MW: 219,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012806
Numéro CAS: 439109-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité