Methyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenoxy)acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28111-1G
APOSPC28111-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28111-1G
Methyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenoxy)acetate, tech
Methyl 2,2-difluoro-2-(4-fluorophenoxy)acetate
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173165
Numéro CAS: 338792-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité