Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28114-1G
APOSPC28114-1GEA 1120 EUR InStock
APOSPC28114-1G
Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, tech
Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₂NO₃
MW: 253,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00109441
Numéro CAS: 185011-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité