Ethyl 6-chloro-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28115-1G
APOSPC28115-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28115-1G
Ethyl 6-chloro-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, tech
Ethyl 6-chloro-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉ClFNO₃
MW: 269,656 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173397
Numéro CAS: 338795-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité