2-[(2-Fluorophenyl)methyl]propanedinitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28120-1G
APOSPC28120-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28120-1G
2-[(2-Fluorophenyl)methyl]propanedinitrile, tech
2-[(2-Fluorophenyl)methyl]propanedinitrile
Formule: C₁₀H₇FN₂
MW: 174,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231635
Numéro CAS: 338965-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité