3-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28123-1G
APOSPC28123-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28123-1G
3-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, tech
3-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO
MW: 231,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02083039
Numéro CAS: 672952-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité