1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28128-1G
APOSPC28128-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28128-1G
1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, tech
1-[2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Formule: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08281871
Numéro CAS: 882747-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité