2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28150-1G
APOSPC28150-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28150-1G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₀ClF₂NO
MW: 245,653 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571244
Numéro CAS: 478079-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité