5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28153-1G
APOSPC28153-1GEA 1040 EUR InStock
APOSPC28153-1G
5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, tech
5-Ethoxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₈F₃N₃O
MW: 219,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125990
Numéro CAS: 955965-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité