Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28154-1G
APOSPC28154-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28154-1G
Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁FN₂O₂
MW: 270,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126009
Numéro CAS: 866133-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité