1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28159-1G
APOSPC28159-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28159-1G
1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol, tech
1,1,1-Trifluoro-3-{[(furan-2-yl)methyl]amino}propan-2-ol
Formule: C₈H₁₀F₃NO₂
MW: 209,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04123187
Numéro CAS: 866135-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité