Ethyl 4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28160-1G
APOSPC28160-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28160-1G
Ethyl 4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate, tech
Ethyl 4-(3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇F₃N₂O₃
MW: 270,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05256288
Numéro CAS: 866135-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité