Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N'-(6-Chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

PC28164-1G
APOSPC28164-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28164-1G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, tech
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroacetohydrazide


Formule: C₇H₅ClF₃N₃O
MW: 239,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214799
Numéro CAS: 78152-17-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité