4-Chloro-2-(pyridin-3-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28166-1G
APOSPC28166-1GEA 640 EUR InStock
APOSPC28166-1G
4-Chloro-2-(pyridin-3-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(pyridin-3-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140057
Numéro CAS: 204394-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité