4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28167-1G
APOSPC28167-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28167-1G
4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid, tech
4-{[2-Oxo-5-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl}benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140124
Numéro CAS: 339024-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité