6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28173-1G
APOSPC28173-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28173-1G
6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol, tech
6-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazin-5-ol
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O
MW: 255,196 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665260
Numéro CAS: 339102-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité