1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28179-1G
APOSPC28179-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28179-1G
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-(furan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₇H₁₁FN₂O₂
MW: 294,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571450
Numéro CAS: 478259-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité